Learn More
2,4-Dichloropyrimidine, 98+%
Codice prodotto. 11492098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492098 10 g 10g
11414090 5 g 5g
11402108 50 g 50g
11412108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11492098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15131.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dichloropyrimidine is used in the synthesis of medicinally important 4-aryl-5-pyrimidinylimidazoles. It undergoes effective one-pot, regioselective double Suzuki coupling reaction to yield diarylated pyrimidines.
Solubility
Soluble in water (partly), methanol, chloroform, and ethyl acetate.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3934-20-1
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.974
Numero MDL MFCD00006061
InChI Key BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC Name 2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloropyrimidine
Punto di fusione 57°C to 62°C
Punti di ebollizione 101°C (23 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 110911
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly),methanol,chloroform,and ethyl acetate.
Peso formulazione 148.98
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichloropyrimidine