Learn More
2,4-Dichloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30373577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43584510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloropyrimidine
CAS 3934-20-1
Formula molecolare C4 H2 Cl2 N2
Quantità 10 g
Sinonimo Pyrimidine, 2,4-dichloro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), Pyrimidine, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloropyrimidine (ACI), 2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride, NSC 20212, NSC 37531, NSC 49119, GS-609744, GR50369X, SKF-17012, DCP, MMB, GS-0387-01, GSK3070785B, Momelotinib related
InChI Formula InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1ccnc(Cl)n1
IUPAC Name 2,4-dichloropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 148.98
Peso formulazione 147.9595