Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dichloroquinazoline |
| Punto di fusione | 115.0°C to 121.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 199.04 |
| Percent Purity | 98% |