Learn More
2,4-Dichlorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11479533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479533 25 g 25g
11459533 1 g 1g
11469533 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479533 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12384.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-41-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-41-4
Formula molecolare C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.058
Numero MDL MFCD00041421
InChI Key FGBVJFREPSJSNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorothiophenol, 2,4-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro thiophenol, pubchem6798, 2,4 dichlorothiophenol, acmc-1buvb, 2,4-dichlorothio-phenol, 2,4-dichloro-benzenethiol, #
PubChem CID 70730
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorothiophenol
Punto di fusione ∼15°C
Densità 1.44
Punti di ebollizione 60°C to 62°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.619
Quantità 25 g
Beilstein 2042868
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 179.07
Percent Purity 97%