Learn More
2,4-Dichlorotoluene, 99%
Product Code. 10697132 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10697132 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10123750 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10697132 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 163282500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 95-73-8 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-73-8
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.03
Numero MDL MFCD00000583
InChI Key FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
PubChem CID 7254
ChEBI CHEBI:81651
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -14.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3Cl2
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.5470
Quantità 250 mL
Beilstein 05, 295
Gravità specifica 1.24
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichlorotoluene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.