Learn More
2,4-Difluoro-1-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11499712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499712 10 g 10g
11409722 50 g 50g
11419722 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499712 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10798.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2265-93-2 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2265-93-2
Formula molecolare C6H3F2I
Molecular Weight (g/mol) 239.99
Numero MDL MFCD00040151
InChI Key YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
PubChem CID 137519
IUPAC Name 2,4-difluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
Densità 2.006
Punti di ebollizione 175°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Indice di rifrazione 1.558
Quantità 10 g
Beilstein 2081078
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 239.99
Percent Purity 99%