Learn More
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 97%
Codice prodotto. 15456836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456836 25 g 25g
15446836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61887.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86404-63-9 | C10H7F2N3O | 223.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86404-63-9
Formula molecolare C10H7F2N3O
Molecular Weight (g/mol) 223.183
Numero MDL MFCD02093825
InChI Key XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
PubChem CID 588080
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Punto di fusione 103°C to 107°C
Colore Brown to White
Quantità 25 g
Peso formulazione 223.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid