Learn More
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid |
| CAS | 870718-06-2 |
| Formula molecolare | C7H5BF2O3 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BF2O3/c9-6-2-1-5(8(12)13)7(10)4(6)3-11/h1-3,12-13H |
| SMILES | FC(C=C1)=C(C=O)C(F)=C1B(O)O |
| IUPAC Name | (2,4-difluoro-3-formylphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.92 |
| Peso formulazione | 186.03 |