Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H31658.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 112857-70-2 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444267
  • 164.00€ / 1g
Spedizione stimata: 24-06-2021
Identificatori chimici
112857-70-2
190.574
BMMDDDOEASRDKX-UHFFFAOYSA-N
12137487
CC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)Cl)F
C8H5ClF2O
MFCD07777157
benzoyl chloride,2,4-difluoro-3-methyl, acmc-20mh3r, 2,4-difluoro-3-methyl-benzoyl chloride, 2,4-bis fluoranyl-3-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro-3-methyl-9ci
2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Specifica
2,4-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
35°C to 38°C
112857-70-2
MFCD07777157
benzoyl chloride,2,4-difluoro-3-methyl, acmc-20mh3r, 2,4-difluoro-3-methyl-benzoyl chloride, 2,4-bis fluoranyl-3-methyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-difluoro-3-methyl-9ci
CC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)Cl)F
190.574
190.58
Moisture sensitive
1g
C8H5ClF2O
UN3261
BMMDDDOEASRDKX-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride
12137487
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati