Learn More
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454737 250 mg 250mg
15434737 1 g 1g
15444737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32060.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 847502-90-3
Formula molecolare C8H9F2N
Molecular Weight (g/mol) 157.164
Numero MDL MFCD08275293
InChI Key LPMVSOQQHWTDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluoro-3-methylbenzylamine, 1-2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, 2,4-difluoro-3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine,2,4-difluoro-3-methyl
PubChem CID 11469203
IUPAC Name (2,4-difluoro-3-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)CN)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Punti di ebollizione 42°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.495
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 157.16
Percent Purity 98%