Learn More
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15289736 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289736 1 g 1g
15299736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15289736 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451420010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1186194-75-1 | Molecular Formula: C7H2F2N2O2 | Molecular Weight: 184.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1186194-75-1
Formula molecolare C7H2F2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 184.1
InChI Key HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
PubChem CID 45790497
IUPAC Name 2,4-difluoro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 1 g
Peso formulazione 184.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .