Learn More
2,4-Difluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}aniline, TRC
Codice prodotto. 30374610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30374610 500 mg -
30370944 50 mg 50mg
30370960 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30374610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD459323500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 941166-01-4
Formula molecolare C13H14N4F2
Molecular Weight (g/mol) 264.27
SMILES Nc1cc(c(F)cc1F)c2nnc3CCCCCn23
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluoro-5-(5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)aniline
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H14F2N4/c14-9-7-10(15)11(16)6-8(9)13-18-17-12-4-2-1-3-5-19(12)13/h6-7H,1-5,16H2
Peso formulazione 264.1187