Learn More
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15454427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454427 1 g 1g
15464427 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31795.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329314-68-3
Formula molecolare C8H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 153.132
Numero MDL MFCD09835341
InChI Key QUUFHRSTBTZWMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluoro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl, pubchem8339, 2,4-difluoro-5-methyl benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methylbenzoni trile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 10749381
IUPAC Name 2,4-difluoro-5-methylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Punto di fusione 43°C to 50°C
Colore Cream to Yellow
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 153.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid