Learn More
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15455367
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15455367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32617.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153775-33-8
Formula molecolare C7H2F2NO4
Molecular Weight (g/mol) 202.09
Numero MDL MFCD04115713
InChI Key MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
IUPAC Name 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 125°C to 133°C
Quantità 25 g
Sinonimo 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Peso formulazione 203.1
Percent Purity 97%