Learn More
2,4-Difluoro-alpha-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone, TRC
Codice prodotto. 30132808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
250 g
Dimensione della confezione:
1g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132808 5 g 5g
30136286 250 g 250g
17939454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4458855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86404-63-9
Formula molecolare C10 H7 F2 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 223.18
Sinonimo Ethanone, 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-ethanone, 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(4H-1,3,4-triazol-4-yl)ethan-1-one, 2',4'-Difluoro-2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, 2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone, UK 51060, Voriconazole Imp. A (EP)
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
SMILES Fc1ccc(C(=O)Cn2cncn2)c(F)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
Peso formulazione 223.0557