Learn More
2',4'-Difluoroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11475453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475453 25 g 25g
11465453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475453 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13420.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-83-0
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.132
Numero MDL MFCD00151261
InChI Key QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Difluoroacetophenone
Densità 1.232
Punti di ebollizione 80°C to 81°C (25 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 25 g
Beilstein 1940741
Peso formulazione 156.13
Percent Purity 98%