Learn More
2',4'-Difluoroacetophenone, 99%
Codice prodotto. 10519263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10519263 50 g 50g
10195190 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10519263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 246770500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 364-83-0
Formula molecolare C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.12
Numero MDL MFCD00151261
InChI Key QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 4'-Difluoroacetophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C to 81.0°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3COCH3
Indice di rifrazione 1.4870 to 1.4890
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble/miscible in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Peso formulazione 156.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',4'-Difluoroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.