Learn More
2,4-Difluoroaniline, 99%
Codice prodotto. 10761555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10761555
Marca: Thermo Scientific Acros 114591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-25-9
Formula molecolare C6H5F2N
Molecular Weight (g/mol) 129.11
Numero MDL MFCD00007648
InChI Key CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
IUPAC Name 2,4-difluoroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Difluoroaniline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7.5°C
Colore Brown
Densità 1.2680g/mL
Punti di ebollizione 170°C (753.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3NH2
Indice di rifrazione 1.5025 to 1.5075
Quantità 100 mL
Beilstein 12, I, 297
Indice di Merck 15, 3166
Gravità specifica 1.268
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 129.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Difluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.