Learn More
2,4-Difluorobenzenesulfonamide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15491668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491668 5 g 5g
15401678 250 mg 250mg
15481668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55437.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13656-60-5 | Molecular Formula: C6H5F2NO2S | Molecular Weight: 193.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13656-60-5
Formula molecolare C6H5F2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 193.168
Numero MDL MFCD01320743
InChI Key PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 574964
IUPAC Name 2,4-difluorobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluorobenzenesulfonamide
Punto di fusione 154°C to 158°C
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,4-difluoro, benzenesulfonamide,2,4-difluoro, buttpark 23\07-80, 2,4-difluoro-1-benzenesulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulfoneamide, pubchem11764, enamine_001177, acmc-1c82s
Peso formulazione 193.17
Percent Purity 96%