Learn More
2,4'-Difluorobenzophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15488919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10306.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Punto di fusione 22°C to 24°C
Densità 1.244
Punti di ebollizione 176°C to 178°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C13H8F2O
Indice di rifrazione 1.5689
Numero MDL MFCD00000319
Quantità 5 g
Beilstein 3268520
Sinonimo 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
InChI Key LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
IUPAC Name (2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 218.203
PubChem CID 67651
Peso formulazione 218.2
Percent Purity 97%