missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2,4-Difluorobenzylamine, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ B20985.14

Dettagli aggiuntivi : CAS : 72235-52-0 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III

Quantità 25g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11404090

  • 432.00€ / 25g


In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

72235-52-0
143.137
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
2733244
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
C7H7F2N
MFCD00010142
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
(2,4-difluorophenyl)methanamine

Specifica

2,4-Difluorobenzylamine
68°C (154°F)
Air Sensitive
25g
C7H7F2N
UN2735
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
143.137
143.14
1.204
1.491
55°C to 57°C (8mmHg)
72235-52-0
MFCD00010142
3539259
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
(2,4-difluorophenyl)methanamine
2733244
98%
Videos
SDS Documenti