Learn More
2,4-Difluorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10359500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10359500 1 g Bottiglia in vetro 1g
10044772 5 g Bottiglia in vetro 5g
10177993 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10359500 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 72235-52-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72235-52-0
Formula molecolare C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.14
Numero MDL MFCD00010142
InChI Key QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
IUPAC Name (2,4-difluorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Difluorobenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.493
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.2
Peso formulazione 143.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid