Learn More
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Difluorobiphenyl |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Peso formulazione | 190.0594 |