Learn More
2,4-Difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10751545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751545 5 g Bottiglia in vetro 5g
10732301 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10751545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303550050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81228-09-3
Formula molecolare C8H5F2O2
Molecular Weight (g/mol) 171.12
Numero MDL MFCD00009999
InChI Key QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Difluorophenylacetic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 115°C to 120°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3CH2CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.13
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Powder