Learn More
2,4-Difluorophenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 11494377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494377 25 g 25g
11484377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20431.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81228-09-3
Formula molecolare C8H5F2O2
Molecular Weight (g/mol) 171.12
Numero MDL MFCD00009999
InChI Key QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
PubChem CID 123581
IUPAC Name 2-(2,4-difluorophenyl)acetic acid
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluorophenylacetic acid
Punto di fusione 117°C to 119°C
Quantità 25 g
Beilstein 3649727
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 99%