Learn More
2,4-Difluorophenylboronic acid, 98%
Codice prodotto. 10521292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10521292 1 g Bottiglia in vetro 1g
10591472 10 g Bottiglia in vetro 10g
10790575 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10521292 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144025-03-6
Formula molecolare C6H5BF2O2
Molecular Weight (g/mol) 157.91
Numero MDL MFCD01318998
InChI Key QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734334
IUPAC Name (2,4-difluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Difluorophenylboronic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 247.0°C to 250.0°C
Colore Beige to White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Peso formulazione 157.91
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Difluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.