Learn More
2',4'-Difluoropropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11459902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459902 100 g 100g
11439902 5 g 5g
11449902 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459902 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12032.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85068-30-0
Formula molecolare C9H8F2O
Molecular Weight (g/mol) 170.16
Numero MDL MFCD00015507
InChI Key UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
PubChem CID 123586
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Difluoropropiophenone
Densità 1.193
Punti di ebollizione 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.485
Quantità 100 g
Beilstein 7633370
Peso formulazione 170.16
Percent Purity 98%