Learn More
2',4'-Difluoropropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10033480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10033480 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10033480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 290680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico 2', 4'-Difluoropropiophenone
Nota nome 98%
CAS 85068-30-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1930g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H8F2O
Indice di rifrazione 1.4835 to 1.4855
Numero MDL MFCD00015507
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.193
Sinonimo 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.,soluble in most common organic solvents
InChI Key UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
IUPAC Name 1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 170.16
PubChem CID 123586
Peso formulazione 170.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2',4'-Difluoropropiophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.