Learn More
2,4-Difluorothiophenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11446416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446416 25 g 25g
11426416 1 g 1g
11436416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24726.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1996-44-7
Formula molecolare C6H4F2S
Molecular Weight (g/mol) 146.155
Numero MDL MFCD00203477
InChI Key BICHBFCGCJNCAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-difluorothiophenol, 2,4-difluorobenzene-1-thiol, 2,4-difluoro thiophenol, benzenethiol, 2,4-difluoro, 2,4-difluorothiophenol technical, 2,4-difluorobenzenet, pubchem2875, acmc-1bpsf, 2,4-difluoro-benzenethiol
PubChem CID 2737073
IUPAC Name 2,4-difluorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Difluorothiophenol
Densità 1.29
Punti di ebollizione 52°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 53°C (127°F)
Indice di rifrazione 1.5225
Quantità 25 g
Numero UN UN1228
Beilstein 2516728
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 146.16
Percent Purity 97%