Learn More
2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione, TRC
Codice prodotto. 30377805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377805 500 mg -
30375501 2.5 g -
30374140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30377805 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD679075500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3179-31-5
Formula molecolare C2H3N3S
Molecular Weight (g/mol) 101.13
SMILES S=C1NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Peso formulazione 101.0048