Learn More
2',4'-Dihydroxy-2-benzoylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136566 10 g 10g
17961745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45175010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2513-33-9
Formula molecolare C14 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Sinonimo 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Sodium Imp. C (EP)
IUPAC Name 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Peso formulazione 258.0528
Percent Purity >95%