Learn More
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30370067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370067 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370067 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4532502G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Formula molecolare C5 H5 N3 O4
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMILES Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 171.11
Peso formulazione 171.028