Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, 98%
Descrizione
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
Solubility
Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol, ethyl ether, chloroform, glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents and air. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| Punto di fusione | 134°C to 138°C |
| Punti di ebollizione | 220°C (22 mmHg) |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 878548 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Indice di Merck | 14,8156 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali. |
| Peso formulazione | 138.12 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde