Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10469310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10469310 25 g Bottiglia in vetro 25g
10479310 100 g Bottiglia in vetro 100g
11964791 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10469310 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173640250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-01-2
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00011686
InChI Key IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
IUPAC Name 2,4-dihydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 133.0°C to 138.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3CHO
Quantità 25 g
Beilstein 08,241
Indice di Merck 15,8277
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,glacial acetic acic
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde