Learn More
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 95-01-2 |
| Formula molecolare | C7H6O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC Name | 2,4-dihydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
| Peso formulazione | 138.0317 |