Learn More
2,4-Dihydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11470024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470024 500 g 500g
11460024 100 g 100g
11480024 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470024 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13545.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
Solubility
Soluble in water(70g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-86-1
Formula molecolare C7H6O4
Molecular Weight (g/mol) 154.121
Numero MDL MFCD00002451
InChI Key UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC Name 2,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Punto di fusione ∼226°C (decomposition)
Quantità 500 g
Beilstein 1946213
Indice di Merck 14,8157
Informazioni di solubilità Soluble in water(70g/L).
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzoicacid