Learn More
2,4-Dihydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012153 500 mg 500mg
30011920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD678940500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-86-1
Formula molecolare C7 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Sinonimo 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
IUPAC Name 2,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Resorcylic acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Peso formulazione 154.0266