Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30138251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138251 1 g 1g
30132906 100 g 100g
30010209 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4517801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-56-6
Formula molecolare C13 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Sinonimo Benzophenone, 2,4-dihydroxy- (8CI), (2,4-Dihydroxyphenyl)phenylmethanone, 2,4-Dihydroxybenzophenone, 4-Benzoylresorcinol, ASL 23, Aduvex 12, Advastab 48, Benzophenone 1, Benzoresorcinol, Dastib 263, Eastman inhibitor DHPB, Eversorb 10, HHB, Inhibitor DHBP, Lowilite 24, NC 011, NSC 38555, NSC 5358, Resbenzophenone, Sanduvor 3041, Seesorb 100, Sumisorb 100, Syntase 100, UF 1, UV 0, UV 12, UV 214, UV 214 (UV absorber), UV-O, Ultrafast 800, Uvasorb 20H, Uvinul 3000, Uvinul 400, Uvinul M 400, Uvistat 12, Viosorb 100, Zislizer
IUPAC Name (2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxybenzophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Peso formulazione 214.063
Percent Purity >95%