Learn More
2',4'-Dihydroxypropiophenone, 99%
Codice prodotto. 11451027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451027 100 g 100g
11441027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23414.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5792-36-9
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00002280
InChI Key LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 79856
IUPAC Name 1-(2,4-dihydroxyphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Punto di fusione 98°C to 101°C
Quantità 100 g
Beilstein 1238635
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%