Learn More
2,4-Dihydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 11450074
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11450074
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13566.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-03-9
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Numero MDL MFCD00006273
InChI Key ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
PubChem CID 54696004
IUPAC Name 4-hydroxy-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxypyridine
Punto di fusione ∼267°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 108533
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 97%