missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dihydroxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736241
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
626-03-9
C5H5NO2
111.1
MFCD00006273
ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
54696004
4-hydroxy-1H-pyridin-2-one
C1=CNC(=O)C=C1O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
626-03-9
C5H5NO2
111.1
MFCD00006273
ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
54696004
4-hydroxy-1H-pyridin-2-one
C1=CNC(=O)C=C1O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 4-Dihydroxypyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 278.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H3N)(OH)2
Quantità 5 g
Beilstein 21, 160
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dihydroxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'