Learn More
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10477180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10477180 25 g Bottiglia in vetro 25g
10467180 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477180 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155200250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23945-44-0
Formula molecolare C5H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 156.1
Numero MDL MFCD00149397
InChI Key ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
PubChem CID 90301
ChEBI CHEBI:17477
IUPAC Name 2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 283.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 25, 256
Peso formulazione 156.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder