Learn More
2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 39929-79-8 |
| Formula molecolare | C6 H5 N3 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1 |
| IUPAC Name | 1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.12 |
| Peso formulazione | 151.0382 |