Learn More
2,4-Dihydroxyquinoline, 97%
Codice prodotto. 11305329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11305329 5 g 5g
11315329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20747.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 86-95-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-95-3
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Numero MDL MFCD00006744
InChI Key HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-quinolinediol, 2,4-dihydroxyquinoline, 4-hydroxyquinolin-2 1h-one, quinoline-2,4-diol, 4-hydroxy-2-quinolone, 4-hydroxycarbostyril, 2 1h-quinolinone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2-quinolinone, hydroxycarbostyril, 2-hydroxyquinolin-4 1h-one
PubChem CID 54680871
ChEBI CHEBI:75926
IUPAC Name 4-hydroxy-1H-quinolin-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dihydroxyquinoline
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 129767
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 97%