Learn More
2,4-Dimethoxy-Beta-methylcinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30386884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386884 50 mg 50mg
30384023 100 mg -
30384624 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49630050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7706-67-4
Formula molecolare C12H14O4
Molecular Weight (g/mol) 222.23
SMILES COc1ccc(\C(=C\C(=O)O)\C)c(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+
Peso formulazione 222.0892