Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11448566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448566 100 g 100g
11438566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448566 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15982.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 829-20-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 829-20-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00008727
InChI Key VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC Name 1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 39°C to 41°C
Punti di ebollizione 287°C to 289°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%