Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10291922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10291922 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10291922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115330250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 829-20-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00008727
InChI Key VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
PubChem CID 70016
IUPAC Name 1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 42°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3COCH3
Quantità 25 g
Beilstein 08, 267
Peso formulazione 180.2
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder