Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10116782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10116782 10 g 10g
10055272 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10116782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00910EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 613-45-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00003311
InChI Key LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC Name 2,4-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3O)2C6H3CHO
Quantità 10 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%