Learn More
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10396270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10396270
Marca: Thermo Scientific 115380250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-45-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
InChI Key LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
PubChem CID 69175
IUPAC Name 2,4-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 165.0°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H3CHO
Quantità 25 g
Beilstein 08,242
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder