Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 68.0°C to 72.0°C |
| Colore | White to Brown |
| Punti di ebollizione | 165.0°C (10.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3O)2C6H3CHO |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dimethoxybenzaldehyde